di-Molybdate ammonium 10% (p/v) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ammonium di-molybdate, Dimolybdate de diammonium
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7
Formula Weight: 339.95
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010882
Formule:
H₈Mo₂N₂O₇ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010882 Numéro CAS: 27546-07-2 |