Imprimer
di-Molybdate ammonium 4% (p/v) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ammonium di-molybdate, Dimolybdate de diammonium
35578.AP 35578.K2
35578.APEA 69.2 EUR
35578.AP 35578.K2
di-Molybdate ammonium 4% (p/v) en solution aqueuse
di-Molybdate ammonium
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010882
Formule: H₈Mo₂N₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010882
Numéro CAS: 27546-07-2