Imprimer
Magnesium trisilicate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
33338.30 33338.A1
33338.30EA 79.9 EUR
33338.30 33338.A1
Magnesium trisilicate
Magnesium trisilicate
CAS No.: 14987-04-3 Molecular Formula: Mg2O8Si3 Formula Weight: 260.86 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016203
Formule: Mg₂O₈Si₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016203
Numéro CAS: 14987-04-3
EINECS: 239-076-7
Indice Merck: 14,5687