Hexachloroosmate de disodium Os ≥38,7%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 1307-81-9
Molecular Formula: Cl6Na2Os.2H2O
Formula Weight: 484.93 (448.90anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Red to brown
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00014234
Formule:
Cl₆Na₂Os·2H₂O Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa) Point de fusion: 389…393 °C Densité: 3,59 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014234 Numéro CAS: 1307-81-9 EINECS: 215-152-5 |