4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 3922-40-5
Molecular Formula: C12H8N2O2
Formula Weight: 212.21
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Melting Point:
Formule:
C₁₂H₈N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004975 Numéro CAS: 3922-40-5 EINECS: 223-493-6 |