Imprimer
Aluminum metaphosphate Al₂O₃ 19,4%, P₂O₅ 78,9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
30715.30 30715.A1 30715.D9
30715.30EA 41.9 EUR
30715.30 30715.A1 30715.D9
Aluminum metaphosphate Al₂O₃ 19,4%, P₂O₅ 78,9%
Aluminum metaphosphate
CAS No.: 32823-06-6 Molecular Formula: Al(PO3)3 Formula Weight: 263.90 Physical Form: Powder Density: 2.779 Appearance: White MDL No.: MFCD00075314
Formule: Al(PO₃)₃
Poids moléculaire: 263.90 g/mol
Densité: 2.779
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075314
Numéro CAS: 32823-06-6