Tetrasodium meso-tetra(sulphonatophenyl)porphine dodecahydrate ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4',4'',4'''-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzene-sulphonic acid) tetrasodium salt dodecahydrate
Purity: 95%
CAS No.: 122451-08-5
Molecular Formula: C44H26N4Na4O12S4.12H2O
Formula Weight: 1239.11 (1022.87anhy)
Physical Form: Crystalline
Beilstein Reference: 5488862
MDL No.: MFCD00151011
Formule:
C₄₄H₂₆N₄Na₄O₁₂S₄·12H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151011 Numéro CAS: 122451-08-5 EINECS: 254-262-8 |