Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tin(IV) Acetylacetonate Dichloride, Tin(IV) Chloride Bis(2,4-pentanedionate), Acetylacetone Tin(IV) Dichloride Salt
Purity: 95%
CAS No.: 16919-46-3
Molecular Formula: SnCl2(C5H7O2)2
Formula Weight: 387.83
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 199°
UN No.: UN3146
MDL No.: MFCD00015316
Formule:
C₁₀H₁₄Cl₂O₄Sn Poids moléculaire: 387.83 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015316 Numéro CAS: 16919-46-3 EINECS: 240-972-5 ADR: 6.1 III |