(2,4-Pentanedionato)lithium ≥99.5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 18115-70-3
Molecular Formula: C5H7LiO2
Formula Weight: 106.05
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: ca 250°dec
Beilstein Reference: 4575087
MDL No.: MFCD00013496
Formule:
C₅H₇LiO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013496 Numéro CAS: 18115-70-3 EINECS: 242-008-9 |