Chromium(III) phosphate tetrahydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 10101-59-4
Molecular Formula: CrPO4.4H2O
Formula Weight: 219.04 (146.97anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.26
MDL No.: MFCD00016049
Applications: Catalyst, pigment
Formule:
CrH₈O₈P Densité: 2,26 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016049 Numéro CAS: 10101-59-4 EINECS: 232-141-0 |