Cobalt(II) tetrafluoroborate hydrate ≥96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 26490-63-1
Molecular Formula: Co(BF4)2.xH2O
Formula Weight: 232.54(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00016012
Formule:
Co(BF₄)₂·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016012 Numéro CAS: 26490-63-1 ADR: 8,III |