Imprimer
Cobalt(II) phosphate octahydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
23111.18 23111.30
23111.18EA 128 EUR
23111.18 23111.30
Cobalt(II) phosphate octahydrate
Cobalt(II) phosphate octahydrate
CAS No.: 10294-50-5 Molecular Formula: Co3(PO4)2.8H2O Formula Weight: 510.87 (366.74anhy) Physical Form: Powder Density: 2.769 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016028
Formule: Co₃(PO₄)₂·8H₂O
Densité: 2,769
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016028
Numéro CAS: 10294-50-5
EINECS: 236-655-6