Zirconium(IV) Propoxide ≥70% (p/p)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 23519-77-9
Molecular Formula: Zr[O(CH2)2CH3]4
Formula Weight: 327.56
Flash Point: 28°(83°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.044
Refractive Index: 1.4510
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Hydrolyzes in water
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00015307
Formule:
C₁₂H₂₈O₄Zr Densité: 1,044 Point éclair: 28 °C (83 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015307 Numéro CAS: 23519-77-9 EINECS: 245-711-9 UN: 1993 ADR: 3,III |