Imprimer
n-Butyl phosphate mixture of mono-n-butyl and di-n-butyl
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
22404.30 22404.A1
22404.30EA 63 EUR
22404.30 22404.A1
n-Butyl phosphate mixture of mono-n-butyl and di-n-butyl
n-Butyl phosphate
Approximately 1:1 molar ratio of alkyl & dialkyl forms. Decomposition occurs above 125°
CAS No.: 52933-01-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]2P(O)OH/[CH3(CH2)3O]P(O)(OH)2 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.123 Refractive Index: 1.4290 Appearance: Colourless Melting Point: -60° Boiling Point: 124° dec. UN No.: UN1718 MDL No.: MFCD00013947
Formule: [CH₃(CH₂)₃O]₂P(O)OH/[CH₃(CH₂)₃O]P(O)(OH)₂
Point d'ébullition: >124 °C (déc.)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1,123
Point éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013947
Numéro CAS: 52933-01-4
ADR: 8,III