Imprimer
Cerium(III) acetylacetonate hydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
21116.22 21116.36
21116.22EA 333 EUR
21116.22 21116.36
Cerium(III) acetylacetonate hydrate
Cerium(III) acetylacetonate hydrate
CAS No.: 206996-61-4 Molecular Formula: C15H21CeO6.xH2O Formula Weight: 437.44(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow to red Melting Point: 131-132° MDL No.: MFCD00150164
Formule: C₁₅H₂₁CeO₆·xH₂O
Point de fusion: 131…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150164
Numéro CAS: 206996-61-4
EINECS: 239-720-7