1-Cyclohexene-1-acetic acid
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 18294-87-6
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Physical Form: Liquid/low melting solid
Density: 1.04
Refractive Index: 1.4775
Melting Point: 33°
Boiling Point: 140-142°/25mm
MDL No.: MFCD00015482
Formule:
C₈H₁₂O₂ Point d'ébullition: 140…142 °C (25 mmHg) Point de fusion: 33 °C Densité: 1,04 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015482 Numéro CAS: 18294-87-6 EINECS: 242-172-1 |