Imprimer
Magnesium phosphate pentahydrate (33% P₂O₅)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Magnesium phosphate, tribasic pentahydrate
18219.A1 18219.A7
18219.A1EA 74.4 EUR
18219.A1 18219.A7
Magnesium phosphate pentahydrate (33% P₂O₅)
Magnesium phosphate pentahydrate
CAS No.: 10233-87-1 Molecular Formula: Mg3(PO4)2.5H2O Formula Weight: 352.93 (262.86anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00150252
Formule: Mg₃(PO₄)₂·5H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150252
Numéro CAS: 10233-87-1
EINECS: 231-824-0
Indice Merck: 14,5683