Imprimer
Gallium tin alloy ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
18161.09 18161.18
18161.09EA 143 EUR
18161.09 18161.18
Gallium tin alloy ≥99.99% (base métaux)
Gallium tin alloy
Purity: 99.99% Molecular Formula: Ga:Sn; 92:8 wt% Physical Form: Liquid Appearance: Silver Odour: Odourless Melting Point: ≈25° UN No.: UN2803 MDL No.: MFCD00144390
Formule: Ga:Sn;92:8%
Point de fusion: ∼25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144390
UN: 2803
ADR: 8,III