2,4,6-Triisopropylbenzènesulfonohydrazide
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonohydrazide
CAS No.: 39085-59-1
Molecular Formula: C15H26N2O2S
Formula Weight: 298.58
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 110-112° dec.
Beilstein Reference: 2145001
MDL No.: MFCD00014750
Applications: As a reagent for generation of diimide
Formule:
C₁₅H₂₆N₂O₂S Poids moléculaire: 298.45 g/mol Point de fusion: 110…112 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014750 Numéro CAS: 39085-59-1 EINECS: 254-282-7 |