Imprimer
Cobalt aluminate (39 - 41% Co)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
17686.22 17686.36
17686.22EA 57.2 EUR
17686.22 17686.36
Cobalt aluminate (39 - 41% Co)
Cobalt aluminate
CAS No.: 12672-27-4 Molecular Formula: CoAl2O4 (approximate) Formula Weight: 176.89 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016016
Formule: Al₂Co₂O₅
Poids moléculaire: 251.824 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016016
Numéro CAS: 12672-27-4
EINECS: 235-762-5