Imprimer
Ammonium molybdate (para) hydraté ≥99.999% (base métaux sauf W), Puratronic® (max. 300 ppm W)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10811.14 10811.06
10811.14EA 245 EUR
10811.14 10811.06
Ammonium molybdate (para) hydraté ≥99.999% (base métaux sauf W), Puratronic® (max. 300 ppm W)
Ammonium molybdate (para) hydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 12027-67-7 Molecular Formula: H24Mo7N6O24.xH2O Formula Weight: 1163.79(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.498 Appearance: White Melting Point: ca 190° dec. Merck Reference: 14,533 MDL No.: MFCD00064633
Formule: H₂₄Mo₇N₆O₂₄·xH₂O
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Densité: 2,498
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064633
Numéro CAS: 12027-67-7
EINECS: 234-722-4
Indice Merck: 14,533