Imprimer
Bis(4-bromophenyl)ether ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,4'-Dibromodiphenyl Ether, 4,4'-Oxybis(bromobenzene), 4 4'-OXYBIS(BROMOBENZENE)
16684.06 16684.14
16684.06EA 46.1 EUR
16684.06 16684.14
Bis(4-bromophenyl)ether ≥99%
Bis(4-bromophenyl)ether
Purity: 99% CAS No.: 2050-47-7 Molecular Formula: C12H8Br2O Formula Weight: 328.01 Physical Form: Crystalline Appearance: White Melting Point: 56-60° Boiling Point: 338-340° MDL No.: MFCD00000095
Formule: C₁₂H₈Br₂O
Point d'ébullition: 338…340 °C
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000095
Numéro CAS: 2050-47-7
EINECS: 218-090-7