Ruthenium(III) nitrosyl chloride (≥42,1% Ru)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trichloronitrosylruthenium(III), Ruthenium(III) nitrosylchloride
CAS No.: 18902-42-6
Molecular Formula: Ru(NO)Cl3
Formula Weight: 237.44
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049765
Formule:
Ru(NO)Cl₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049765 Numéro CAS: 32535-76-5 EINECS: 242-651-5 |