Imprimer
Copper(II) gluconate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
15325.18 15325.30 15325.A1
15325.18EA 48.5 EUR
15325.18 15325.30 15325.A1
Copper(II) gluconate
Copper(II) gluconate
CAS No.: 527-09-3 Molecular Formula: [HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Cu Formula Weight: 453.85 Physical Form: Powder Melting Point: 155-157° MDL No.: MFCD00075297
Formule: C₁₂H₂₂CuO₁₄
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075297
Numéro CAS: 527-09-3
EINECS: 208-408-2
Indice Merck: 14,2640