Imprimer
Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
15301.18 15301.30
15301.18EA 192 EUR
15301.18 15301.30
Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Neodymium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 38245-38-4 Molecular Formula: Nd2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 468.51(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00150426
Formule: Nd₂(CO₃)₃.xH₂O
Poids moléculaire: 468.51 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150426
Numéro CAS: 38245-38-4
EINECS: 227-579-4