Europium(III) oxalate hydrate ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 152864-32-9
Molecular Formula: C6Eu2O12.xH2O
Formula Weight: 567.98(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150143
Formule:
C₆Eu₂O₁₂·xH₂O Poids moléculaire: 567.98 g/mol (anhy) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150143 Numéro CAS: 152864-32-9 EINECS: 221-885-1 ADR: 6.1 III |