Imprimer
Molybdenum, platinum coated, en fils, Ø 0.457 mm (0.018 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14658.BU 14658.G1 14658.G5
14658.BUEA 68.5 EUR
14658.BU 14658.G1 14658.G5
Molybdenum, platinum coated, en fils, Ø 0.457 mm (0.018 in)
Molybdenum, platinum coated
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Pt thickness 2 micron MDL No.: MFCD00003465
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2