Heavy Metals, plasma standard solution, Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100µg/ml, Specpure®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02091713