Imprimer
Praseodymium(III) acetate hydrate ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Praseodynium acetate hydrate
14611.14 14611.22
14611.14EA 99.4 EUR
14611.14 14611.22
Praseodymium(III) acetate hydrate ≥99.9%
Praseodymium(III) acetate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 6192-12-7 Molecular Formula: Pr(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 318.03(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates MDL No.: MFCD00150121
Formule: Pr(OOCCH₃)₃·xH₂O
Poids moléculaire: 318.03 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150121
Numéro CAS: 6192-12-7
EINECS: 228-242-4