Imprimer
Holmium(III) acetate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
14591.09 14591.18
14591.09EA 153 EUR
14591.09 14591.18
Holmium(III) acetate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Holmium(III) acetate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 312619-49-1 Molecular Formula: Ho(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 342.07(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates MDL No.: MFCD00150648
Formule: C₆H₉HoO₆·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150648
Numéro CAS: 312619-49-1
EINECS: 247-066-9