Imprimer
Ytterbium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14574.09 14574.18
14574.09EA 114 EUR
14574.09 14574.18
Ytterbium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Ytterbium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9% Molecular Formula: Yb2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 526.11(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00050146
Formule: 3(CO₃)·Yb₂·xH₂O
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050146
Numéro CAS: 5895-52-3
EINECS: 227-585-7