Yttrium(III) acetate tetrahydrate ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 85949-60-6
Molecular Formula: C6H9O6Y.4H2O
Formula Weight: 338.10 (266.04anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.5
Appearance: White
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in hot water
MDL No.: MFCD00013048
Applications: In analytical chemistry
Formule:
C₆H₉O₆Y·4H₂O Point de fusion: Déc. Densité: 1,5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013048 Numéro CAS: 85949-60-6 EINECS: 245-612-0 |