Imprimer
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tris(cyclopentadienyl)yttrium
Dans une ampoule sous argon
14478.02 14478.04
14478.02EA 123 EUR
14478.02 14478.04
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
Purity: 99.9% CAS No.: 1294-07-1 Molecular Formula: C15H15Y Formula Weight: 284.20 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 295° Boiling Point: 200° subl. (vacuum) UN No.: UN3181 MDL No.: MFCD00058706
Formule: C₁₅H₁₅Y
Point d'ébullition: 200 °C (subl. sous vide)
Point de fusion: 295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058706
Numéro CAS: 1294-07-1
EINECS: 215-069-4
UN: 3181
ADR: 4.1,III