Imprimer
Yttrium(III) isopropoxide ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
14477.03 14477.06
14477.03EA 114 EUR
14477.03 14477.06
Yttrium(III) isopropoxide ≥90%
Yttrium(III) isopropoxide
Purity: 90+% CAS No.: 2172-12-5 Molecular Formula: Y[OCH(CH3)2]3 Formula Weight: 266.17 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 160° Boiling Point: 200-210°/1mm subl. Solubility: Soluble in hexane, THF, toluene UN No.: UN2925 MDL No.: MFCD00015641
Formule: C₉H₂₁O₃Y
Poids moléculaire: 266.17 g/mol
Point d'ébullition: 200…210 °C (1 mmHg) (subl.)
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015641
Numéro CAS: 2172-12-5
UN: 2925
ADR: 4.1 III