Nickel(II) formate dihydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 15694-70-9
Molecular Formula: Ni(HCO2)2.2H2O
Formula Weight: 184.77 (148.74anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.15
Melting Point: 130-140° -2H2O
Solubility: In the range 180-200° decomposes to Ni, CO, CO2, H2, H2O, CH4. Partially soluble in water
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00153034
Applications: Nickel catalyst preparations
Formule:
Ni(HCO₂)₂·2H₂O Point de fusion: 130…140 °C (-2H₂O) Densité: 2,15 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153034 Numéro CAS: 15694-70-9 EINECS: 222-101-0 ADR: 9,III Indice Merck: 14,6509 |