Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), en paillettes -325 mesh, Epaisseur: 0.4-1.2 µm Type 316-L
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
MDL No.: MFCD00148499