Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), toile métallique 80 mesh woven from 0.127mm (0.005in) Type 304
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00148499