Erbium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 14553-08-3
Molecular Formula: C15H21ErO6
Formula Weight: 464.59
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013490
Formule:
C₁₅H₂₁ErO₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013490 Numéro CAS: 14553-08-3 |