Imprimer
Gadolinium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13207.14 13207.22
13207.14EA 175 EUR
13207.14 13207.22
Gadolinium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Gadolinium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 38245-36-2 Molecular Formula: Gd2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 494.53(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00150240
Formule: Gd₂(CO₃)₃.xH₂O
Poids moléculaire: 494.53 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150240
Numéro CAS: 38245-36-2
EINECS: 227-583-6