Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 64438-54-6
Molecular Formula: C15H21GdO6.xH2O
Formula Weight: 454.58(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013493
Formule:
C₁₅H₂₁GdO₆·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013493 Numéro CAS: 64438-54-6 |