Imprimer
Holmium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13199.04 13199.09
13199.04EA 189 EUR
13199.04 13199.09
Holmium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Holmium(III)-2,4-pentanedionate
Purity: 99.9% CAS No.: 14589-33-4 Molecular Formula: C15H21HoO6 Formula Weight: 462.26 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00050176
Formule: C₁₅H₂₁HoO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050176
Numéro CAS: 14589-33-4