Lanthanum(III) bromide hydrate ≥99.99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 224183-16-8
Molecular Formula: LaBr3.xH2O
Formula Weight: 378.62(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
MDL No.: MFCD00798151
Formule:
Br₃H₂LaO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00798151 Numéro CAS: 224183-16-8 EINECS: 236-896-7 |