Neodymium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Neodymium(III) acetylacetonate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14589-38-9
Molecular Formula: C15H21NdO6
Formula Weight: 441.57
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 150-152°
MDL No.: MFCD00013498
Formule:
C₁₅H₂₁NdO₆ Poids moléculaire: 441.57 g/mol Point de fusion: 150…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013498 Numéro CAS: 14589-38-9 EINECS: 238-631-0 |