Imprimer
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ytterbium(III) acetylacetonate
13159.04 13159.09
13159.04EA 117 EUR
13159.04 13159.09
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate
Purity: 99.9% CAS No.: 14284-98-1 Molecular Formula: C15H21O6Yb Formula Weight: 470.37 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013508
Formule: C₁₅H₂₁O₆Yb
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013508
Numéro CAS: 14284-98-1
EINECS: 238-198-8