Imprimer
Yttrium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13157.14 13157.22
13157.14EA 185 EUR
13157.14 13157.22
Yttrium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Yttrium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 38245-39-5 Molecular Formula: Y2(CO3)3.xH2O (x≈3) Formula Weight: 357.84(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00149943
Formule: Y₂(CO₃)₃·xH₂O
Poids moléculaire: 357.84 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149943
Numéro CAS: 38245-39-5
EINECS: 209-119-4
Indice Merck: 14,10107