Yttrium(III) sulphate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Y2(SO4)3.xH2O
Formula Weight: 465.99(anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00011472