Imprimer
Bismuth germanium oxide ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13029.14 13029.22
13029.14EA 188 EUR
13029.14 13029.22
Bismuth germanium oxide ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
Bismuth germanium oxide
Purity: 99.9995% CAS No.: 12233-56-6 Molecular Formula: Bi4Ge3O12 Formula Weight: 1245.68 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064629
Formule: Bi₄Ge₃O₁₂
Poids moléculaire: 1245.68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064629
Numéro CAS: 12233-56-6
EINECS: 235-457-7