Strontium acetate hydrate ≥99.9965% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Converts to SrCO₃ on ignition
Purity: 99.9965%
CAS No.: 543-94-2
Molecular Formula: C4H6O4Sr.xH2O
Formula Weight: 205.71(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 150° -0.5H2O
Beilstein Reference: 3692534
MDL No.: MFCD00036392
Formule:
C₄H₆O₄Sr·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036392 Numéro CAS: 543-94-2 EINECS: 208-854-8 Indice Merck: 14,8836 |