Zinc oxalate dihydrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 4255-07-6
Molecular Formula: C2O4Zn.2H2O
Formula Weight: 189.42 (153.39anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.28
Appearance: White
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150611
Formule:
ZnC₂O₄·2H₂O Densité: 3,28 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150611 Numéro CAS: 55906-21-3 EINECS: 208-934-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,10146 |