Imprimer
Yttrium aluminum ≤1% ≥99.9% (base métaux sauf Ca), en morceaux
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12949.14 12949.22
12949.14EA 164 EUR
12949.14 12949.22
Yttrium aluminum ≤1% ≥99.9% (base métaux sauf Ca), en morceaux
Yttrium aluminum
Purity: 99.9% Molecular Formula: Y:Al; 87:12 wt% MDL No.: MFCD01074900